Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 13 28 1541
Codice prodotto. 12910941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • 1.5mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Silicone/PTFE
14.7 mm
5 mL
Polypropylene
45 mm
No
Cross-slit
Clear
Glass
100
Screw Cap
13-425