Learn More
Fisherbrand™ 13mm Vial Kit, 13-425 screw thread, Clear Glass, 4mL, PP Screw Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
61.57€ - 82.28€
Specifica
Colore chiusura Black
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10224662
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
13 28 1069
Without Cross-slit
61.57€
pezzi 100
Spedizione stimata: 14-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12910941
Vedere i documenti
Fisherbrand™
13 28 1541
Cross-slit Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ND13
  • 13-425
  • Glass
  • Clear
  • 4mL
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • 1.5mm
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
Black
Clear
Glass
100
Tappo a vite
13-425
Silicone/PTFE
14.7 mm
5 mL
Polypropylene
45 mm