Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Autoclave Bags
1422A Tyvek™ Autoclave Bags with drawstring closure create a superior microbial barrier
1855.00€ - 5220.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Tipo di chiusura | String Closure |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17737887
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0314D |
3 x 14 in. |
1965.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747877
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0212 |
2 x 12 in. |
2610.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17748017
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1526D |
15 x 26 in. |
3120.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737907
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0512D |
5 x 12 in. |
2010.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747907
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0515D |
5 x 15 in. |
2135.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1007D |
10 x 7 in. |
1855.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1026D |
10 x 26 in. |
2735.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1062 |
10 x 62 in. |
3270.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17707997
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1246 |
12 x 46 in. |
3035.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17748027
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1622D |
16 x 22 in. |
3225.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17708097
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2432D |
24 x 32 in. |
3930.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17718107
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A2462 |
24 x 62 in. |
5220.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17718127
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A3036 |
30 x 36 in. |
3740.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17718167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4242 |
42 x 42 in. |
2360.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17758177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A5054 |
50 x 54 in. |
2400.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 09-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Designed for steam sterilization of large, or oddly shaped pharmaceutical equipment
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Closed via the adjustable Tyvek™ drawstring closure system
- Eliminates the need to cut material or removal of particulate generating autoclave tape
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Sealed seams eliminate sewing threads and greatly reduce particulates
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
Specifica
Autoclavable | |
String Closure | |
Steam Sterilization | |
250/Pk. |
Certificate of Conformance (COC) | |
White | |
HDPE |