Learn More
Corning™ 1536-Well Nontreated Polystyrene Plates
Superior flatness minimizes variability within a plate and between plates
1145.35€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 32 x 48 |
Materiale | Polystyrene |
No. of Wells | 1536 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) di lavorazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10795683
![]() |
Corning™
3724 |
Black | 10 μL |
1145.35€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10465823
![]() |
Corning™
3725 |
White | 8 μL |
1145.35€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer™ FlexDrop™
- Working volume of up to 10 μL
- Ensures compatibility with most bar code scanning and software systems
- To avoid mix-ups, the surface treatment of the microplate wells is easily identified in the human readable portion of the bar code (NT = not treated; TC = tissue culture treated; NB = nonbinding surface)
- Labels applied to all four sides of the plate No sequence number duplicates
Order Info
Packaged in bags of 10
Specifica
Standard | |
32 x 48 | |
1536 | |
Non trattata |
Without Lid | |
Polystyrene | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) |
Titolo del prodotto
Corning™ 1536-Well Nontreated Polystyrene Plates