Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Cap, Black, 15-425 thread
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
93.50€ - 127.00€
Specifica
Colore | Black |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
Materiale | Polypropylene |
Altezza (sistema metrico) | 9.75 mm |
Quantità | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11834980
|
Fisherbrand™
15 08 1783 |
Center Hole Screw Cap |
127.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12636725
|
Fisherbrand™
15 08 1786 |
Closed Top Screw Cap | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- 15mm PP-Screw Cap
- Black
- 15-425 thread
- Height: 9.75mm
Specifica
Black | |
Polypropylene | |
100 |
15 mm | |
9.75 mm | |
ND15 |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Cap, Black, 15-425 thread