Learn More
uvex 1733 OSRAM Power Bank Battery Pack
A mobile, external battery with flash warning protection for devices that can be charged via USB ports.
Marca: uvex 1733200
17.50 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Mobile, external battery for devices that are charged via USB
- Rechargable with micro USB cable or charger
- LED indicator
- Delivery: Power Bank, micro-USB-wire
- Capacity: 3000 mAh
Specifica
Battery Pack | |
OSRAM POWERBANK 895065 | |
Devices that are charged via USB | |
approx. 83 g | |
1 A |
Yes | |
Lithium Polymer | |
LED Indicator | |
5 V |
Titolo del prodotto
uvex 1733 OSRAM Power Bank Battery Pack > 5 V