Learn More
Bochem™ Pinze in acciaio inox 18/10
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Forceps serve a wide variety of functions in the lab.
5.35€ - 61.50€
Specifica
Stile punta | Blunt |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (18/10) |
Product Type | Pinzette |
Quantità (N. per custodia) | 1/conf. |
Tipo | Pinzette |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10579661
|
Bochem™
1000 |
105 mm |
6.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10455641
|
Bochem™
1001 |
115 mm |
5.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10169920
|
Bochem™
1002 |
130 mm |
5.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10393551
|
Bochem™
1003 |
145 mm |
9.10€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10663341
|
Bochem™
1004 |
160 mm |
11.40€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10768721
|
Bochem™
1005 |
200 mm |
10.75€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11845121
|
Bochem™
1005-10 |
200 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10758531
|
Bochem™
1006 |
250 mm |
8.85€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10383601
|
Bochem™
1007 |
300 mm |
17.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Pinzette
- Acciaio inox 18/10
- Quattro tipi di punte:
Specifica
Blunt | |
Pinzette | |
Pinzette |
Stainless Steel (18/10) | |
1/conf. |
Titolo del prodotto
Bochem™ Pinze in acciaio inox 18/10