Learn More
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
Marca:  Bochem™ 11120
Codice prodotto. 10289260
  • 201.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
  • Improved scissor technology with reduced tolerances
  • Ergonomic knob, rounded and user friendly
  • Scissor-construction made of 18/10-stainless steel
  • All models are manufactured according to DIN 12897.
  • Maximal dynamic operating load (Kg max. dyn.) and maximal static operating load (Kg max. stat.) norms are according to DIN 12897
  • Smaller models (up to 240x240mm; Typ 1) have a simple hand-operated adjusting wheel 
  • Bigger models (from 300x300mm; Typ 2) recommend the use of included ratchet, which connects with a special adjusting wheel
Specifica
Specifica
Acciaio inox 18/10
160 mm
1 ciascuno
da 60 a 275 mm
Supporto telescopico da banco