Learn More
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
201.00€ - 241.00€
Specifica
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
---|---|
Altezza (sistema metrico) | da 60 a 275 mm |
Product Type | Supporto telescopico da banco |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) base | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10289260
|
Bochem™
11120 |
160 mm |
201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10410441
|
Bochem™
11130 |
200 mm |
241.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- In acciaio inox 18/10
- Tecnologia a forbice migliorata con tolleranze ridotte
- Manopola ergonomica, arrotondata e facile da utilizzare
- Struttura a forbice in acciaio inox 18/10
- Tutti i modelli sono realizzati a norma DIN 12897.
- Le norme di carico operativo massimo dinamico (Kg max. dyn.) e statico (Kg max. stat.) sono conformi a DIN 12897
- I modelli più piccoli (fino a 240x240mm; tipo 1) hanno una rotella di regolazione ad azionamento manuale di semplice utilizzo
- Per i modelli più grandi (da 300x300mm; tipo 2) si consiglia l'uso del cricchetto incluso, collegato a una speciale rotella di regolazione
Specifica
Acciaio inox 18/10 | |
da 60 a 275 mm | |
Supporto telescopico da banco | |
1 ciascuno |
Titolo del prodotto
Bochem™ Piattaforma elevatrice da laboratorio in acciaio inox 18/10