Learn More
Bochem™ Cucchiaio da laboratorio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10
2.65€ - 5.40€
Specifica
Quantità | 1 ciascuno |
---|---|
Product Type | Cucchiaio da laboratorio |
Materiale | Acciaio inox 18/10 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10176360
|
Bochem™
3385 |
150 mm | 20 x 10 mm |
3.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10673072
|
Bochem™
3380 |
150 mm | 30 x 15 mm |
2.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10298790
|
Bochem™
3370 |
200 mm | 30 x 26 mm |
5.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10454871
|
Bochem™
3360 |
170 mm | 40 x 10 mm |
2.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Cucchiaio da laboratorio
- In acciaio inox 18/10
Specifica
1 ciascuno | |
Cucchiaio da laboratorio | |
Acciaio inox 18/10 |