Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas, Scoop Shape
In acciaio inox 18/10
4.05€ - 5.30€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Forma | Dosatore |
Quantità | 1 ciascuno |
Product Type | Spatola a micro-paletta |
Lunghezza (sistema metrico) lama | 40 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10758111
|
Bochem™
3351 |
180 mm | 180 mm |
5.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10767911
|
Bochem™
3350 |
150 mm | 150 mm |
4.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Due tipi: forma a cucchiaio e a sessola
- Acciaio inox 18/10
Specifica
Autoclavable | |
1 ciascuno | |
40 mm | |
Acciaio inox 18/10 | |
Acciaio inox 18/10 |
Dosatore | |
Spatola a micro-paletta | |
5 mm | |
180 mm |
Titolo del prodotto
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Micro Spoon Spatulas, Scoop Shape