Learn More
Bochem™ Spatola standard con cucchiaio in acciaio inox 18/10
In acciaio inox 18/10. La spatola con cucchiaio in acciaio inox BOCHEM™ 18/10 è di tipo standard.
Marca: Bochem™ 3215
Descrizione
- Acciaio inox
Specifica
1 ciascuno | |
Spatola a cucchiaio standard | |
4 mm | |
230 mm |
Sì | |
Per un'ampia gamma di utilizzi | |
Acciaio inox 18/10 |
Titolo del prodotto
Bochem™ Spatola standard con cucchiaio in acciaio inox 18/10 > Length: 230mm