Learn More
1H-1,2,3-Triazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11448846
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly sealed and store in cool, dry condition in well ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288-36-8
Formula molecolare C2H3N3
Molecular Weight (g/mol) 69.067
Numero MDL MFCD00014490
InChI Key QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazoleVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 67516
ChEBI CHEBI:35565
IUPAC Name 2H-triazole
SMILES C1=NNN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1H-1,2,3-Triazole
Punto di fusione 23°C to 25°C
Densità 1.192
Punti di ebollizione 208°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.498
Quantità 5 g
Beilstein 104766
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 69.07
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10205121 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16999.03,A16999.14,A16999.06
Numero di lottoE7725B Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16999.03,A16999.14,A16999.06
Numero di lotto10226517 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16999.03,A16999.14,A16999.06
Numero di lotto10100233 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16999.03,A16999.14,A16999.06
Numero di lotto10223819 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA16999.03,A16999.14,A16999.06
Titolo del prodotto
1H-1,2,3-Triazole, 98%, Thermo Scientific Chemicals >