Learn More
1H-Benzotriazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11498406
1H-Benzotriazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11498406
50 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Codice prodotto. 11498406
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15423.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1H-Benzotriazole is an anticorrosive agent, which is useful in aircraft deicing and antifreeze fluids. It is also employed in dishwasher detergents. Further, it is used as a restrainer in photographic emulsions and also useful as a reagent for the determination of silver in analytical chemistry. It also serves as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Further, it is utilized in the synthesis of amines from glyoxal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1H-Benzotriazole is an anticorrosive agent, which is useful in aircraft deicing and antifreeze fluids. It is also employed in dishwasher detergents. Further, it is used as a restrainer in photographic emulsions and also useful as a reagent for the determination of silver in analytical chemistry. It also serves as a corrosion inhibitor in the atmosphere and underwater. Further, it is utilized in the synthesis of amines from glyoxal.
Solubility
Soluble in water, benzene, toluene, chloroform, ethanol and N,N-dimethylformamide.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents and heavy metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-14-7
Formula molecolare C6H5N3
Molecular Weight (g/mol) 119.127
Numero MDL MFCD00005699
InChI Key QRUDEWIWKLJBPS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1h-benzotriazole, benzotriazole, 1,2,3-benzotriazole, 1h-benzo d 1,2,3 triazole, azimidobenzene, 1h-1,2,3-benzotriazole, aziminobenzene, benztriazole, benzene azimide, benzisotriazole
PubChem CID 7220
ChEBI CHEBI:75331
IUPAC Name 2H-benzotriazole
SMILES C1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Benzotriazole
Punto di fusione 96°C to 99°C
Densità 1.360
Punti di ebollizione 204°C (15 mm)
Punto d'infiammabilità 212°C (413°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Quantità 50 g
Beilstein 112133
Indice di Merck 14,1108
Informazioni di solubilità Soluble in water,benzene,toluene,chloroform,ethanol and N,N-dimethylformamide.
Peso formulazione 119.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1H-Benzotriazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1H-Benzotriazole
Titolo del prodotto
1H-Benzotriazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals >