Learn More
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15495425
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15495425
50 mL
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Codice prodotto. 15495425
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58916.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is applied in pharmaceutical industry.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Handle under dry protective gas. Keep away from strong oxidizing agents, heat, acid chlorides, bases and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 307531-83-5
Densità 0.984
Formula molecolare C5H9BrO2Zn
Numero MDL MFCD02260129
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive
Sinonimo zinc 2+ ion 2-1,3-dioxolan-2-yl ethanide bromide
Informazioni di solubilità Reacts with water.
InChI Key FBIHMCAQTQOHLI-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CC1OCCO1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC Name zinc;2-ethyl-1,3-dioxolane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 246.409
PubChem CID 57377022
Peso formulazione 246.41
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU26K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/09/2024 Catalog NumberH58916.AD
Numero di lottoZ21J018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2024 Catalog NumberH58916.AD
Numero di lottoZ12I035 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog NumberH58916.AD
Numero di lottoC19Y012 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58916.AD
Numero di lottoP06G023 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH58916.AD
Titolo del prodotto
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)ethylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals >