Learn More
2-(1-Piperazinyl)phenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11409736
2-(1-Piperazinyl)phenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11409736
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11409736
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20252.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1011-17-2
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD00190246
InChI Key UORNTHBBLYBAJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-piperazin-1-yl phenol, 1-2-hydroxyphenyl piperazine, 2-1-piperazinyl phenol, 2-1-piperazino phenol, o-1-piperazinyl phenol, 2-piperazin-1-yl-phenol, n-2-hydroxyphenyl piperazine, phenol, 2-1-piperazinyl, 1-2-hydroxyphenyl-piperazine, 2-piperazinylphenol
PubChem CID 70530
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylphenol
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(1-Piperazinyl)phenol
Punto di fusione 122°C to 127°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3263
Beilstein 10646
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 178.24
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10150338 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/02/2024 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Numero di lotto10150617 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2022 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Numero di lotto10133866 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Numero di lottoGBFA014702 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Numero di lottoF9534A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB20252.09,B20252.18
Titolo del prodotto
2-(1-Piperazinyl)phenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >