Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit, 9 mm Short Thread
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™ 11 24 2391
Codice prodotto. 15532320
  • 52.55€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 16-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND9
  • 9 mm
  • Glass
  • Clear
  • Screw Cap
  • Center hole
  • Polypropylene
  • Silicone/PTFE
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Black
Clear
Glass
1.85 mL
Polypropylene
32 mm
Yes
Silicone/PTFE
11.6 mm
Yes
100
Screw Cap
9-425