Learn More
Fisherbrand™ 2 in 1 Vial Kit, 9 mm Short Thread
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
42.85€ - 61.30€
Specifica
Material (Liner) | Silicone/PTFE |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 11.6 mm |
Materiale | Glass |
Volume (sistema metrico) | 1.85 mL |
N. per confezione | 100 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Colore chiusura | Marking Spot | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Colore chiusura | Marking Spot | Pre-intagliato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11890892
|
Fisherbrand™
|
Clear | Blue | Yes | No |
50.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12970881
|
Fisherbrand™
|
Clear | Blue | Yes | Yes |
58.50€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11787497
|
Fisherbrand™
|
Clear | Blue | No | No |
44.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15124649
|
Fisherbrand™
|
Clear | Blue | No | Yes |
61.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12951251
|
Fisherbrand™
|
Clear | Transparent | No | No |
42.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11395991
|
Fisherbrand™
|
Amber | Transparent | Yes | No |
54.65€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15532320
|
Fisherbrand™
|
Clear | Black | Yes | Yes |
51.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- ND9
- 9 mm
- Glass
- Clear
- Screw Cap
- Center hole
- Polypropylene
- Silicone/PTFE
- Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Silicone/PTFE | |
Glass | |
100 | |
Screw Cap | |
9-425 |
11.6 mm | |
1.85 mL | |
Polypropylene | |
32 mm |