Learn More
2,2'-Dipyridyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10274570
2,2'-Dipyridyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10274570
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10274570
Marca: Thermo Scientific Acros 117500250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-18-7
Formula molecolare C10H8N2
Molecular Weight (g/mol) 156.19
Numero MDL MFCD00006212
InChI Key ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2'-bipyridine, 2,2'-dipyridyl, 2,2'-bipyridyl, bipyridine, 2,2'-dipyridine, 2-2-pyridyl pyridine, 2,2'-bipyridin, alpha,alpha'-dipyridyl, alpha,alpha'-bipyridyl, 2,2-bipyridyl
PubChem CID 1474
ChEBI CHEBI:30351
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylpyridine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 2'-Dipyridyl
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 69.0°C to 72.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 272.0°C to 273.0°C
Punto d'infiammabilità 121°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 23,199
Fieser 16,25
Indice di Merck 15,1241
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (5.5g/L 22°C). Other solubilities: very soluble in ethanol (500g/L 25°C), ether,, benzene, chloroform and petroleum ether
Viscosità 1.51 mm2/s (90°C)
Peso formulazione 156.19
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466581 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/10/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
Numero di lottoA0465442 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/08/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
Numero di lottoA0464306 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/07/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
Numero di lottoA0463675 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/06/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
Numero di lottoA0462614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/05/2024 Catalog Number117501000,117500100,117500250,117505000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,2``-Dipyridyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
2,2'-Dipyridyl, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >