Learn More
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11464213
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11464213
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11464213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10870.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%, C19H15ClN4, CAS Number-298-96-4, triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium chloride, urocheck, tetrazolium red, tetrazolium chloride, uroscreen, red tetrazolium, vitastain, 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride is used as a redox indicator. It is also used in biochemical experiments, especially to indicate cellular respiration. It is employed in autopsy pathology to assist identification of post-mortem myocardial infarctions.
Solubility
Soluble in water, ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-96-4
Formula molecolare C19H15ClN4
Molecular Weight (g/mol) 334.81
Numero MDL MFCD00011963
InChI Key PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chlorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
IUPAC Name 2,3,5-triphenyltetrazol-2-ium;chloride
SMILES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Punto di fusione ∼250°C (decomposition)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 10 g
Beilstein 3923356
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
Indice di Merck 14,9744
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Peso formulazione 334.81
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10253279 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/11/2024 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
Numero di lotto10247329 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog NumberA10870,A10870.18,A10870.09,A10870.30
Numero di lotto10244413 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/11/2022 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
Numero di lotto10239944 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
Numero di lotto10164522 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA10870.18,A10870.09,A10870.30
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride
Titolo del prodotto
2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >