Learn More
2,3-Dibromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11338306
2,3-Dibromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11338306
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11338306
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15518.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30544-34-4
Formula molecolare C4H2Br2O
Molecular Weight (g/mol) 225.867
Numero MDL MFCD01074839
InChI Key GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dibrom-furan, acmc-1adxx, furan, 2,3-dibromo, 2,3-bis bromanyl furan
PubChem CID 7021501
IUPAC Name 2,3-dibromofuran
SMILES C1=COC(=C1Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dibromofuran
Nota nome stabilized with 0.5% calcium carbonate
Densità 2
Punti di ebollizione 75°C to 78°C (75 mmHg)
Indice di rifrazione 1.547
Quantità 1 g
Beilstein 107511
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 225.87
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2,3-Dibromofuran, 97%, stab. with 0.5% calcium carbonate, Thermo Scientific Chemicals >