Learn More
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11453844
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11453844
10 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Codice prodotto. 11453844
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11879.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone is used as a reagent for oxidative couplings and cyclization reactions and dehydrogenation of alcohols, phenols and steroid ketones. It is also used in the synthesis of 1,2-benzisoxazoles. It is a useful electron-transfer reagent for synthesis of quinolines from imines and alkynes or alkenes.
Solubility
Soluble in benzene, methanol, acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,, dichloromethane.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong acids, strong bases, strong oxidizing agents and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-58-2
Formula molecolare C8Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 227
Numero MDL MFCD00001593
InChI Key HZNVUJQVZSTENZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, dichlorodicyanoquinone, dichlorodicyanobenzoquinone, dichlorodicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone, 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone, 1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrile, 4,5-dichloro-3,6-dioxo, ddq, 2,3-dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-dichloro-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadiene-1,2-dicarbonitrileVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6775
IUPAC Name 4,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
SMILES C(#N)C1=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)Cl)C#N
Spezifikation
Materiale o nome chimico 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
Punto di fusione 214°C to 218°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3439
Beilstein 747939
Sensibilità Moisture sensitive
Indice di Merck 14,3063
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,methanol,acetic acid and dioxane.Slightly soluble in chloroform,,dichloromethane.
Peso formulazione 227.01
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458809 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/02/2024 Catalog NumberA11879.18,A11879.09,A11879.30
Numero di lottoA0457796 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/02/2024 Catalog NumberA11879.18,A11879.09,A11879.30
Numero di lotto10245527 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2023 Catalog NumberA11879.18,A11879.09,A11879.30
Numero di lottoA0431290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/11/2022 Catalog NumberA11879.18,A11879.09,A11879.30
Numero di lotto10156501 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11879.18,A11879.09,A11879.30
compliance-icons
Signalwort
  • Pericolo
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 98%, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt