Learn More
2,3-Dichloropyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
40.60€ - 1067.00€
Identificatori chimici
CAS 2402-77-9
Formula molecolare C5H3Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 147.99
Numero MDL MFCD00006229
InChI Key MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
PubChem CID 16988
IUPAC Name 2,3-dichloropyridine
SMILES ClC1=CC=CN=C1Cl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10152570
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113720025
2.5 g Glass bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10224380
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113720100
10 g Glass bottle
104.00€
10g
10395980
Vedere i documenti
Thermo Scientific
113720500
50 g Glass bottle
298.00€
50g
11926291
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
113722500
250 g Glass Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
2402-77-9
147.99
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
16988
ClC1=CC=CN=C1Cl
C5H3Cl2N
MFCD00006229
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
2,3-dichloropyridine
Specifica
2, 3-Dichloropyridine
67°C to 70°C
Authentic
C5H3Cl2N
MFCD00006229
MAKFMOSBBNKPMS-UHFFFAOYSA-N
2,3-dichloropyridine
16988
≥98.5%
2402-77-9
White to Beige
99%
(C5H3N)Cl2
2,3-dichloro-pyridine, pyridine, 2,3-dichloro, dichloropyridine, pyridine, dichloro, ccris 1726, 2,3-dichloro pyridine, pubchem1198, pyridine,3-dichloro, 2.3-dichloro-pyridine, acmc-209g7x
ClC1=CC=CN=C1Cl
147.99
147.99
Crystalline Powder