Learn More
2,4,6-Tribromophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10091910
2,4,6-Tribromophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10091910
5 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Codice prodotto. 10091910
Marca: Thermo Scientific Acros 160100050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-79-6
Formula molecolare C6H3Br3O
Molecular Weight (g/mol) 330.80
Numero MDL MFCD00002150
InChI Key BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
IUPAC Name 2,4,6-tribromophenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Tribromophenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 244.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare Br3C6H2OH
Quantità 5 g
Beilstein 06,203
Fieser 02,424
Indice di Merck 15,9775
Informazioni di solubilità Solubility in water: 71mg/l (15°C). Other solubilities: soluble in acetone,diethylether,petroleum ether,,benzene,toluene,alcohols,chloroform,pyridine,and carbon tetrachloride
Punto di sublimazione 244°C
Peso formulazione 330.79
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0405952 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2023 Catalog Number160101000,160100050,160105000
Numero di lottoA0451718 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number16010159,16010167,160101000,160100050,160105000,16010142
Numero di lottoA0395992 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number160101000,160100050,160105000
Numero di lottoA0372727 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/11/2020 Catalog Number160101000,160100050,160105000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Tribromophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2,4,6-Tribromophenol, 98%, Thermo Scientific Chemicals >