Learn More
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11491037
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11491037
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11491037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24060.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5980-97-2
Formula molecolare C9H13BO2
Molecular Weight (g/mol) 164.011
Numero MDL MFCD00236060
InChI Key BZXQRXJJJUZZAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitylboronic acid, 2,4,6-trimethylbenzeneboronic acid, 2-mesityleneboronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trimethylphenyl, 2,4,6-trimethylboronic acid, boronic acid, b-2,4,6-trimethylphenyl, mesityl boronic acid, pubchem7895
PubChem CID 292184
IUPAC Name (2,4,6-trimethylphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C)C)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼120°C to 127°C
Quantità 5 g
Beilstein 2831927
Peso formulazione 164.01
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10142792 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Numero di lotto10159382 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Numero di lotto10159383 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Numero di lotto10142790 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Numero di lotto60900304 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB24060.03,B24060.14,B24060.06
Titolo del prodotto
2,4,6-Trimethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals >