Learn More
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10742833
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10742833
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10742833
Marca: Thermo Scientific Acros 367530010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 269410-25-5
Formula molecolare C14H21BO3
Molecular Weight (g/mol) 248.13
Numero MDL MFCD02093724
InChI Key TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4-5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734649
IUPAC Name 2,6-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 104.0°C to 109.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 248.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™ >