Learn More
2-Amino-5-nitrobenzonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11477096
2-Amino-5-nitrobenzonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11477096
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11477096
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25416.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17420-30-3
Formula molecolare C7H5N3O2
Molecular Weight (g/mol) 163.136
Numero MDL MFCD00007362
InChI Key MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-nitroanthranilonitrile, 2-cyano-4-nitroaniline, benzonitrile, 2-amino-5-nitro, 2-kyan-4-nitroanilin, unii-sez79wra1j, 2-amino-5-nitro-benzonitrile, ccris 9092, 2-kyan-4-nitroanilin czech, aniline, 2-cyano-4-nitro, sez79wra1j
PubChem CID 28532
IUPAC Name 2-amino-5-nitrobenzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Amino-5-nitrobenzonitrile
Punto di fusione 207°C to 210°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 163.14
Percent Purity 95%
Titolo del prodotto
2-Amino-5-nitrobenzonitrile, 95%, Thermo Scientific Chemicals >