Learn More
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11405203
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11405203
500 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11405203
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12820.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide is a reagent in a wide variety of dehydrative coupling reactions. It is also used to form carboxylate esters from acids and alcohols, carboxamides from acids and amines, lactones from -hydroxy acids and carbodiimides from N,N-disubstituted thioureas.
Solubility
Soluble in Methanol (50 mg/ml). Insoluble in water.
Notes
Store at 4°C. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14338-32-0
Formula molecolare C6H7ClIN
Molecular Weight (g/mol) 255.48
Numero MDL MFCD00011984
InChI Key ABFPKTQEQNICFT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 2-chloro-1-methylpyridinium iodide, 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium iodide, pyridinium, 2-chloro-1-methyl-, iodide, unii-rlq88nyz68, rlq88nyz68, 2-chloro-1-methylpyridiniumiodide, 2-chloro-1-methyl-pyridinium iodide, pubchem16659, acmc-1brmd, ksc494o1l
PubChem CID 167069
IUPAC Name 2-chloro-1-methylpyridin-1-ium;iodide
SMILES [I-].C[N+]1=CC=CC=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-1-methylpyridinium iodide
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Quantità 500 g
Beilstein 3572320
Sensibilità Light and moisture sensitive
Indice di Merck 14,6301
Informazioni di solubilità Soluble in Methanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Peso formulazione 255.49
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10243710 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/11/2022 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Numero di lotto10239420 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Numero di lotto10232105 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Numero di lotto10192571 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Numero di lotto10056109 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA12820.14,A12820.36,A12820.22
Titolo del prodotto
2-Chloro-1-methylpyridinium iodide, 97%, Thermo Scientific Chemicals >