Learn More
2-Chloro-4-nitrophenol, 96%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10264610
2-Chloro-4-nitrophenol, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10264610
50 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10264610
Marca: Thermo Scientific Acros 109720500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-4-nitrophenol
Nota nome 96%
CAS 619-08-9
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 112.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H4ClNO3
Formula lineare ClC6H3(NO2)OH
Numero MDL MFCD00043910
Quantità 50 g
Beilstein 06, 240
Sinonimo 2-chloro-4-nitrophenol, nitrofungin, phenol, 2-chloro-4-nitro, 2-chloro-4-nitro phenol, nitrofurgin, phenol, chloro-4-nitro, unii-y2v03m9ul8, 2-chloro-4-nitro-phenol, 2-chloro-4nitrophenol, pubchem18908
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether
InChI Key BOFRXDMCQRTGII-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)O
Molecular Weight (g/mol) 173.56
PubChem CID 12074
Peso formulazione 173.56
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0353176 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number109720500
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Chloro-4-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2-Chloro-4-nitrophenol, 96%, Thermo Scientific™ >