Learn More
2-chloro-5-nitropyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
99.29€ - 276.38€
Identificatori chimici
CAS | 4548-45-2 |
---|---|
Formula molecolare | C5H3ClN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 158.54 |
Numero MDL | MFCD00006240 |
InChI Key | BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin |
PubChem CID | 78308 |
IUPAC Name | 2-chloro-5-nitropyridine |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10665332
|
Thermo Scientific Acros
109740250 |
25 g | Bottiglia in vetro |
99.29€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10666934
|
Thermo Scientific Acros
109741000 |
100 g | Bottiglia in vetro |
276.38€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
4548-45-2 | |
158.54 | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
78308 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin | |
2-chloro-5-nitropyridine |
Specifica
2-Chloro-5-nitropyridine | |
98.5 | |
106°C to 110°C | |
Authentic | |
C5H3ClN2O2 | |
MFCD00006240 | |
pyridine, 2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-pyridine, 3-nitro-6-chloropyridine, chloro 2--5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitro pyridine, zlchem 162, pubchem1190, chloro-5-nitropyridine, 2chloro-5-nitropyridine, 2-chloro-5-nitropyridin | |
BAZVFQBTJPBRTJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-5-nitropyridine | |
78308 | |
99% |
4548-45-2 | |
100.0 | |
Yellow to Beige | |
98.5% min. (GC) | |
Cl(C5H3N)NO2 | |
20, I, 82 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)N=C1 | |
158.54 | |
158.54 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 224-908-3
- 2-Chloro-5-nitropyridine
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.