Learn More
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15446747
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15446747
1 g
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Codice prodotto. 15446747
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33863.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 799557-87-2
Formula molecolare C5H2ClF3N2
Molecular Weight (g/mol) 182.53
Numero MDL MFCD13189478
InChI Key AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-trifluoromethyl pyrazine, 5-chloro-2-trifluoromethylpyrazine, pyrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl, 2-chloro-5-trifluoromethyl-pyrazine
PubChem CID 18987645
IUPAC Name 2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Punti di ebollizione 85°C (112 mmHg)
Quantità 1 g
Numero UN UN3267
Peso formulazione 182.53
Percent Purity 97%
Titolo del prodotto
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals >