Learn More
2-chlorothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-chlorothiophenol |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Yellow |
Densità | 1.2750g/mL |
Punto d'infiammabilità | 88°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Formula lineare | ClC6H4SH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Chlorothiophenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
2-chlorothiophenol, 98%, Thermo Scientific™ >