Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosine hydrate, 99%
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2′-Deoxyadenosine hydrate |
CAS min. % | 98.5 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 185.0°C to 187.0°C |
Colore | White to Beige |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 5 g |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 0.3% in water (20°C). Other solubilities: soluble in dmf,formamide,hot dioxane,methanol,ethanol,insoluble in hydrocarbons |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468131 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 154990050,154990250,154990010 |
A0408114 | Certificato di analisi | 06/05/2024 | 154990050,154990250,154990010 |
A0455192 | Certificato di analisi | 26/09/2023 | 154990050,154990250,154990010 |
A0395963 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 154990050,154990250,154990010 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2'-Deoxyadenosine hydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosine hydrate, 99% >