Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% Codice prodotto.: 11449103
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99%
Codice prodotto. 11449103
25 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Codice prodotto. 11449103
Marca: Thermo Scientific Chemicals A11166.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2?-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2?-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2′-Deoxyadenosineise is used by some cells as an energy source under energy stress conditions and to affect cAMP levels. 2′-dAdo is used in comparison studies of the functions of adenosine analogues on various biological processes.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16373-93-6
Formula molecolare C10H13N5O3
Molecular Weight (g/mol) 251.25
Numero MDL MFCD00149364
InChI Key OLXZPDWKRNYJJZ-YUZWJPFSNA-N
Sinonimo 2'-deoxyadenosine monohydrate, 2r,3s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl tetrahydrofuran-3-ol hydrate, adenosine, 2'-deoxy-, monohydrate, 2'-deoxyadenosine hydrate, 2-deoxyadenosine hydrate, deoxyadenosine hydrate, 9-2-deoxy-, a-d-ribofuranosyl adenine, deoxyadenosine monohydrate, 2-deoxyadenosine monohydrate, 2?-deoxyadenosine monohydrateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 9549172
IUPAC Name (2R,3S,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol;hydrate
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyadenosine monohydrate
Punto di fusione 186°C to 189°C
Quantità 25 g
Beilstein 5191174
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Optical Rotation −25° (c=0.5 water)
Peso formulazione 269.26 (251.24 Anhydrous)
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10247886 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/10/2023 Catalog NumberA11166.03,A11166.14,A11166.06
Numero di lotto10209971 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11166.03,A11166.14,A11166.06
Numero di lotto10236823 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11166.03,A11166.14,A11166.06
Numero di lotto10229953 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11166.03,A11166.14,A11166.06
Numero di lottoZ08C026 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11166.03,A11166.14,A11166.06
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyadenosine monohydrate, 99% >