Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine hydrate, 99+% Codice prodotto.: 10464905
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine hydrate, 99+%
Codice prodotto. 10464905
5 g
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 10464905
Marca: Thermo Scientific Chemicals 226730050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 961-07-9
Formula molecolare C10H13N5O4
Molecular Weight (g/mol) 267.25
Numero MDL MFCD00150760
InChI Key YKBGVTZYEHREMT-DWFKHXNSNA-N
Sinonimo 2'-deoxyguanosine, deoxyguanosine, guanine deoxyriboside, 2-deoxyguanosine, guanosine, 2'-deoxy, guanine deoxy nucleoside, 2'-deoxy-guanosine, 2;-deoxyguanosine, unii-g9481n71ro, guanine, 9-2-deoxy-beta-d-erythro-pentofuranosyl
PubChem CID 187790
ChEBI CHEBI:17172
IUPAC Name 2-amino-9-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2′-Deoxyguanosine hydrate
Nota nome 99+%
Absorbance 1.12 to 1.18 (A250/A260) 0.65 to 0.69 (A280/A260)
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore White
Analisi elementare (on dry substance) :
Punto d'infiammabilità 300°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Spettrofotometria 98% min. (lambda max. 252.5nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,on dry basis
Peso formulazione 267.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Powder
Identificativo prodotto
  • 2'-Deoxyguanosine hydrate
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals 2'-Deoxyguanosine hydrate, 99+% >