Learn More
2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15450357
2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15450357
1 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 15450357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J64271.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14999-52-1
Formula molecolare C10H11N4Na2O7P
Molecular Weight (g/mol) 376.17
Numero MDL MFCD00134874
InChI Key VDPLPYMIJCLJEF-DZVPOJRENA-L
Sinonimo sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-oxo-1h-purin-9 6h-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphate, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate, disodium salt, 2'-deoxyinosine 5'-monophosphate disodium salt, 2'-deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, disodium dimp, 2'-deoxyinosine-5'-phosphate sodium, disodium 2'-deoxyinosine 5'-phosphate, sodium 2r,3s,5r-3-hydroxy-5-6-hydroxy-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methyl phosphateVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 56776971
SMILES [Na+].[Na+].O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])([O-])=O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Colore White
Quantità 1 g
IUPAC Name disodium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(6-oxo-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
Peso formulazione 376.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoM06L008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/01/2025 Catalog NumberJ64271.03
Numero di lottoY30J029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2023 Catalog NumberJ64271.03
Numero di lottoS28J043 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/07/2023 Catalog NumberJ64271.03,J64271.06
Numero di lottoM03J006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/01/2023 Catalog NumberJ64271.03
Numero di lottoH28Y021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberJ64271.03
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt
Titolo del prodotto
2'-Deoxyinosine-5'-monophosphate disodium salt, 99%, Thermo Scientific Chemicals >