Learn More
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15485746
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15485746
5 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Codice prodotto. 15485746
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60435.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1053657-14-9
Formula molecolare C8H20NP
Molecular Weight (g/mol) 161.23
Numero MDL MFCD11044863
InChI Key QUVUVMRUSAKOPB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-diisopropylphosphino ethylamine, 2-di-i-propylphosphino ethylamine, 2-bis 1-methylethyl phosphino ethanamine, acmc-20aonc, 2-aminoethyldiisopropylphosphine, 2-di-isopropylphosphino ethanamine, 2-aminoethyl diisopropylphosphane, 2-di propan-2-yl phosphanyl ethan-1-amine, 2-aminoethyl bis propan-2-yl phosphane, 2-diisopropylphosphino ethylamine, kanata purityVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 57552996
IUPAC Name 2-di(propan-2-yl)phosphanylethanamine
SMILES CC(C)P(CCN)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Formula lineare [(CH3)2CH]2PCH2CH2NH2
Quantità 5 g
Numero UN UN2924
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 161.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/w soln. in THF
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoS24F041 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH60435.14,H60435.06
Numero di lottoK07Y013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberH60435.14,H60435.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, 2-(Diisopropylphosphino)ethylamine
Titolo del prodotto
2-(Diisopropylphosphino)ethylamine, 10% w/w soln. in THF, Thermo Scientific Chemicals >