Learn More
2-Ethyl-1-hexanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11438976
2-Ethyl-1-hexanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11438976
500 mL
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2500 mL
Codice prodotto. 11438976
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17104.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Ethyl-1-hexanol is used as a flavor, fragrance and plasticizer. It is used to prepare diesters bis(2-ethylhexyl) phthalate. It reacts with nitric acid and used as an octane booster. Its ester, 2-ethylhexyl ester is a component of sunscreen octocrylene. Further, it is used as a low volatility solvent for resins, animal fats, waxes, vegetable oils and petroleum derivatives. In addition to this, it is used in plasticizer, dioctyl phthalate, which is used in the production of polyvinyl chloride products.
Solubility
Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, alkalies, strong bases and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-76-7
Formula molecolare C8H18O
Molecular Weight (g/mol) 130.231
Numero MDL MFCD00004746
InChI Key YIWUKEYIRIRTPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-ethylhexanol, 2-ethyl-1-hexanol, 1-hexanol, 2-ethyl, 2-ethylhexyl alcohol, ethylhexanol, alcohol, 2-ethylhexyl, xi-2-ethyl-1-hexanol, 2-aethylhexanol german, ethylhexanol, 2, fema no. 3151Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 7720
ChEBI CHEBI:16011
IUPAC Name 2-ethylhexan-1-ol
SMILES CCCCC(CC)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Ethyl-1-hexanol
Punto di fusione -76°C
Densità 0.833
Punti di ebollizione 183°C to 186°C
Punto d'infiammabilità 77°C (171°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.431
Quantità 500 mL
Beilstein 1719280
Indice di Merck 14,3808
Informazioni di solubilità Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 130.23
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10216848 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2023 Catalog NumberA17104.AP,A17104.0F
Numero di lottoN13E003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/06/2022 Catalog NumberA17104.AP,A17104.0F
Numero di lotto10199710 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/06/2022 Catalog NumberA17104.AP,A17104.0F
Numero di lotto10240433 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/05/2022 Catalog NumberA17104.AP,A17104.0F
Numero di lottoK22Q038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberA17104.AP,A17104.0F
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Ethyl-1-hexanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-ethylhexanol
Titolo del prodotto
2-Ethyl-1-hexanol, 99%, Thermo Scientific Chemicals >