Learn More
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine is a potential prodrug for 2-fluroadenine, involves deoxygenation by reduction of the 2'-thiocar-bonylimidazolide with (Tms)3SiH as hydrogen donor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2′-Fluoro-2′-deoxyadenosine is a potential prodrug for 2-fluroadenine, involves deoxygenation by reduction of the 2′-thiocar-bonylimidazolide with (Tms)3SiH as hydrogen donor.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine |
Colore | White |
Quantità | 1 g |
Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
IUPAC Name | (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol |
Peso formulazione | 269.23 |
Percent Purity | 99% |
Forma fisica | Powder |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P21D046 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J65441.03 |
W30C031 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J65441.03 |
T27B033 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J65441.03 |
Y28D015 | Certificato di analisi | 08/12/2021 | J65441.03 |
Z09F056 | Certificato di analisi | 07/12/2021 | J65441.03 |