Learn More
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 10592138
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10592138
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10592138
Marca: Thermo Scientific Acros 146840010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 321-60-8
Formula molecolare C12H9F
Molecular Weight (g/mol) 172.20
Numero MDL MFCD00000317
InChI Key KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Fluorobiphenyl
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74.0°C to 76.0°C
Punti di ebollizione 248.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4F
Quantità 1 g
Beilstein 05,II,482
IUPAC Name 2-fluoro-1,1'-biphenyl
Peso formulazione 172.2
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Fluorobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™ >