Learn More
2-Methyl-2-butanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Methyl-2-butanol is used as a solvent in flavors, pharmaceuticals, corrosion inhibitors, resins, gums, coating materials and in organic synthesis. It acts as a frothing agent (ore flotation), surfactant (petroleum recovery) and stabilizing agent. Further, it is used in processing aids.
Solubility
Miscible with alcohol, ether, benzene, chloroform, glycerol, oils and acetone.
Notes
Light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Methyl-2-butanol |
Punto di fusione | -12°C |
Densità | 0.805 g/mL |
Punti di ebollizione | 101°C to 103°C |
Punto d'infiammabilità | 20°C (68°F) |
Intervallo percentuale saggio | 0.98 |
Indice di rifrazione | 1.405 |
Quantità | 500 mL |
Numero UN | UN1105 |
Beilstein | 1361351 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252999 | Certificato di analisi | 07/11/2024 | A18304.AP,A18304.0D,A18304.0F |
A0447066 | Certificato di analisi | 24/10/2023 | A18304.AP,A18304.0D,A18304.0F |
10247722 | Certificato di analisi | 17/08/2023 | A18304.AP,A18304.0D,A18304.0F |
10247721 | Certificato di analisi | 16/08/2023 | A18304.AP,A18304.0D,A18304.0F |
10239547 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | A18304.AP,A18304.0D,A18304.0F |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Methyl-2-butanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 2-Methyl-2-butanol