Learn More
2-Methyl-2-butanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10062180
2-Methyl-2-butanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10062180
2.5 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Codice prodotto. 10062180
Marca: Thermo Scientific Acros 166620025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-85-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00004478
InChI Key MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC Name 2-methylbutan-2-ol
SMILES CCC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-butanol
Nota nome 99%
Punto di fusione -12.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8000g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C
Punto d'infiammabilità 20°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5C(CH3)2OH
Indice di rifrazione 1.4040 to 1.4060
Quantità 2.5 L
Beilstein 01,388
Indice di Merck 15,7253
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità Solubility in water: 70.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,,glycerol,oils and acetone
Viscosità 3.7 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458759 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/12/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numero di lottoA0453151 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numero di lottoA0451371 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numero di lottoA0393197 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
Numero di lottoA0401185 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number166620025,166620100,166620010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-butanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Titolo del prodotto
2-Methyl-2-butanol, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >