Learn More
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10183270
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10183270
100 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Codice prodotto. 10183270
Marca: Thermo Scientific Acros 127891000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 867-44-7
Numero MDL MFCD00013055
InChI Key BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
IUPAC Name methyl carbamimidothioate;sulfuric acid
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 240.0°C to 241.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C2H6N21/2H2SO4
Formula lineare [CH3SC(=NH)NH2]2·1/2H2SO4
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: 4g/L methanol (20°C)
Molecular Weight (g/mol) 139.18
Peso formulazione 139.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
Titolo del prodotto
2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, 98%, Thermo Scientific Chemicals >