Learn More
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate |
Punto di fusione | 30°C to 32°C |
Colore | Orange to White |
Punto d'infiammabilità | 113°C (235°F) |
Quantità | 1 g |
Numero UN | UN3261 |
Peso formulazione | 276.23 |
Percent Purity | 97% |
Forma fisica | Solid |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W08B048 | Certificato di analisi | 08/12/2021 |
Titolo del prodotto
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™ >