Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™ Codice prodotto.: 11954691
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11954691
5 g
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Codice prodotto. 11954691
Marca: Thermo Scientific Acros 218880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 400-99-7
Formula molecolare C7H4F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 207.11
Numero MDL MFCD00009791
InChI Key XZEDEVRSUANQEM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride, phenol, 2-nitro-4-trifluoromethyl, 2-nitro-4-trifluoromethylphenol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, 4-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoroide, p-cresol, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 2-nitro-4-trifluoromethyl-phenol, pubchem4150, 4-06-00-02150 beilstein handbook reference
PubChem CID 9816
IUPAC Name 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Orange
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 92.0°C to 94.0°C (12.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare O2NC6H3(CF3)OH
Indice di rifrazione 1.5035
Quantità 5 g
Peso formulazione 207.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol, 99%, Thermo Scientific™ >