Learn More
2-Nitro-p-phenylenediamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11435477
2-Nitro-p-phenylenediamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11435477
25 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Codice prodotto. 11435477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23477.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5307-14-2
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.141
Numero MDL MFCD00007903
InChI Key HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
IUPAC Name 2-nitrobenzene-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-p-phenylenediamine
Punto di fusione 134°C to 137°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 95%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10243260 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/09/2022 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Numero di lotto10236651 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Numero di lotto10133570 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Numero di lottoH1136A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
Numero di lotto10149773 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2021 Catalog NumberB23477.22,B23477.14,B23477.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitro-p-phenylenediamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Nitro-p-phenylenediamine
Titolo del prodotto
2-Nitro-p-phenylenediamine, 95%, Thermo Scientific Chemicals >