Learn More
2-Nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11408903
2-Nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11408903
1000 g
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Codice prodotto. 11408903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11055.0B
Richiesta di formato massivo o personalizzato
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in water (0.6 g/L at 20°C).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-74-4
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00007687
InChI Key DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC Name 2-nitroaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroaniline
Punto di fusione 70°C to 74°C
Densità 1.255
Punti di ebollizione 284°C to 286°C
Punto d'infiammabilità 168°C (334°F)
Quantità 1000 g
Numero UN UN1661
Beilstein 509275
Indice di Merck 14,6583
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10241654 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/06/2022 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Numero di lotto10238774 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Numero di lotto10223643 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Numero di lottoC2087C Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Numero di lotto10217783 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11055.0B,A11055.30,A11055.0I
Titolo del prodotto
2-Nitroaniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals >