Learn More
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle
2'-OMe-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis.
Marca:  Thermo Scientific™ 27-1823-10
Codice prodotto. 17964242
  • 20.40€ / 1g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
2'-OMe-Ac-C CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside cytidine (C) with 2'-O-methyl protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methyl (OMe) oligo modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The 'standard grade' marking denotes a baseline level of purity verified with analytical methods, and proven to be suitable for most oligo synthesis requirements. This product is supplied in a 30-mL amber bottle with a 20-400 finish neck style, which is compatible with most Expedite synthesizers.
Features:
• HPLC purity—≥98.0%; Sum of PIII impurities (140-152ppm) ≤0.5%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
≥98.0%
Expedite Synthesizers
801.86 g/mol
Store in freezer (at or below -20°C).
2in-OMe modified, Fast deprotection
≥98% (HPLC)
Phosphoramidite
RNA
Powder
C42H52N5O9P
Amber bottle (20-400 finish neck style)
Base: C
Base Protection: Ac
2in-OMe-Ac-C CEP
Cytidine (C)
Room Temperature
1 g
Standard
Oligonucleotide synthesis
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-N4-acetyl-2'-O-methyl-cytidine-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite
199593-09-4
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoXE2992 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog Number27-1823-10
Numero di lottoZA4452 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/01/2025 Catalog Number27-1823-10
Numero di lottoZE2872 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/01/2025 Catalog Number27-1823-10
Numero di lottoZD2512 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number27-1823-10
Numero di lottoZE1822 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/01/2025 Catalog Number27-1823-10
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ 2'-OMe-Ac-C Phosphoramidite, standard grade, 20-400 finish bottle > 1 g