Learn More
2-Phenoxybenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15406427
2-Phenoxybenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15406427
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Codice prodotto. 15406427
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33585.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 82657-72-5
Formula molecolare C13H11BrO
Molecular Weight (g/mol) 263.134
Numero MDL MFCD01320513
InChI Key YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2-phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenoxybenzyl bromide
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Peso formulazione 263.14
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10173679 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberH33585.03,H33585.MD,H33585.06
Titolo del prodotto
2-Phenoxybenzyl bromide, 97%, Thermo Scientific Chemicals >