Learn More
2-Phenylacetamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15457108
2-Phenylacetamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15457108
250 mg
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Codice prodotto. 15457108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60626.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Store at 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Phenylacetamide
CAS 103-81-1
Formula molecolare C8H9NO
Numero MDL MFCD00059193
Quantità 250 mg
Sinonimo benzeneacetamide, phenylacetamide, alpha-toluamide, alpha-phenylacetamide, phenylacetic acid amide, acetamide, 2-phenyl, phenyl-beta-acetylamine, alpha-toluimidic acid, 2-phenyl-acetamide, phenyl acetamide
Informazioni di solubilità Soluble in methanol.
InChI Key LSBDFXRDZJMBSC-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 2-phenylacetamide
Molecular Weight (g/mol) 135.17
PubChem CID 7680
ChEBI CHEBI:16562
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoN21L030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/02/2025 Catalog NumberH60626.MD
Numero di lottoZ24K014 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/01/2025 Catalog NumberH60626.MD
Numero di lottoY05K022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog NumberH60626.MD
Numero di lottoZ01J021 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/06/2024 Catalog NumberH60626.MD
Numero di lottoU08J007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/08/2023 Catalog NumberH60626.MD
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Phenylacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Benzeneacetamide
Titolo del prodotto
2-Phenylacetamide, 99%, Thermo Scientific Chemicals >